Stampa…
Hai cercato: Setacciatori
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: HAVER & BOECKER
Descrizione: I modelli delle serie Setacciatori elettromagnetici per analisi sono ideali per l'analisi con azione setacciante tridimensionale ottimale. La funzion...
New Product
Fornitore: HAVER & BOECKER
Descrizione: La serie EML 200 comprende 3 diversi tipi di unità. Tutti i modelli sono adatti per setacci Ø 50 - 203 mm, con carico massimo del campi...
New Product
Codice catalogo: (510-1275)
Fornitore: HAVER & BOECKER
Codice articolo locale: HAVE541095EU
Descrizione: L'utilizzo di sistemi a variazione della frequenza ultrasonica per la setacciatura rende possibile la lavorazione anche di polveri con maglie di ≤ 300...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (510-1379)
Fornitore: Retsch GmbH
Codice articolo fornitore: 30.027.0001
Codice articolo locale: RETS30.027.0001
Descrizione: The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include c...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Retsch GmbH
Descrizione: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Codice catalogo: (RETS30.026.0001)
Fornitore: Retsch GmbH
Codice articolo fornitore: 30.026.0001
Codice articolo locale: RETS30.026.0001
Descrizione: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (510-0048)
Fornitore: Retsch GmbH
Codice articolo fornitore: 30.022.0001
Codice articolo locale: RETS30.022.0001
Descrizione: Con movimento rotatorio in senso orizzontale, per setacci con diametro di 100/150/200/203/305 e 400 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Retsch GmbH
Descrizione: Questi setacciatori per analisi Retsch vengono utilizzati nei settori di ricerca e sviluppo, controllo della qualità di materie prime, semilavorati e ...
Fornitore: ENDECOTTS
Descrizione: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Codice catalogo: (ENDEOCT200/23050)
Fornitore: ENDECOTTS
Codice articolo fornitore: OCT200/23050
Codice articolo locale: ENDEOCT200/23050
Descrizione: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (510-4102)
Fornitore: FRITSCH
Codice articolo fornitore: 03.8020.00
Codice articolo locale: FRIT03.8020.00
Descrizione: Analysette®3 spartanis a vibratory sieve shaker for all typical sieving tasks in the laboratory, with optical adjustment of the amplitude on the runni...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (510-4101)
Fornitore: FRITSCH
Codice articolo fornitore: 03.7020.00
Codice articolo locale: FRIT03.7020.00
Descrizione: The high performance Analysette®3 Pro vibratory sieve shaker offers fast determination of quantitative particle size distribution in the laboratory. I...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (FRIT18.3020.00)
Fornitore: FRITSCH
Codice articolo fornitore: 18.3020.00
Codice articolo locale: FRIT18.3020.00
Descrizione: The Analysette®18 heavy duty analytical sieve shaker was specially designed for large sieving quantities. It can effortlessly sieve up to 15 kg of mat...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom