Stampa…
VWR®, Rotatore per provette
Fornitore: VWR
VWR®
444-0501EA 399 EUR
444-0501 444-0500 444-0502 VWRU10136-084
VWR®, Rotatore per provette
Agitatori Agitatori rotanti/oscillanti
Un dispositivo rotante dal design esclusivo rende questa unità adatta a una vasta gamma di applicazioni di miscelazione in ambito biochimico, di biologia molecolare e istochimica. I sistemi rotanti consentono di miscelare le provette orizzontalmente, verticalmente o in qualsiasi altra posizione intermedia. La delicata miscelazione in orizzontale può facilmente adattarsi ad applicazioni quali l'ibridazione. In alternativa, la rotazione con provette posizionate in verticale produce un movimento rotatorio adatto alla miscelazione di provette per campioni ematici. Le due metà del sistema rotante possono essere regolate indipendentemente l'una dall'altra per migliorare la versatilità e ottimizzare la miscelazione.
  • L'angolo di miscelazione regolabile può essere modificato con una semplice rotazione della piastra, senza l'ausilio di attrezzi
  • Utilizzabile da 4 a 65 °C in camera fredda o incubatore
  • Sistemi rotanti disponibili per provette di diverse misure
  • Alloggiamento stampato e dischi rotanti facili da pulire
  • Unità leggera di ingombro ridotto, facile da manovrare e trasportare
Informazioni per l'ordine: il dispositivo rotante per provette viene fornito con sistema rotante per 36 microprovette da 1,5/2,0 ml. Altri sistemi rotanti da ordinare separatamente.