Agitatori piatti e compatti con regolazione elettronica della velocità e timer. Il modello Control è dotato di interfaccia RS232/analogica, posizionamento punta terminale integrato per campionamento a controllo robotizzato automatico e possibilità di controllare e documentare tutte le funzioni tramite il software labworldsoft® opzionale.
- Funzionamento in continuo o temporizzato; modello Basic da 5 a 50 minuti, modello Control da 0 a 599 minuti
- Il modello Basic dispone di un display a LED per la regolazione della velocità e del tempo, il modello Control dispone di un display digitale per la velocità, il tempo e la modalità operativa
- Utilizzabili da 5 a 50 °C (umidità relativa 80%), in incubatore o camera fredda
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Informazioni per l' accessorio: l'agitatore KS 260 Basic/Control contiene fino a 56 matracci da 25 ml, 23 da 50 ml, 23 da 100 ml, 11 da 250 ml o 9 da 500 ml.
Informazioni per l'ordine: accessori non forniti, da ordinare separatamente.