Stampa…
Hai cercato: Agitatori con moto alternato
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (444-2909)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-2909
Descrizione: Agitatore digitale con controllo a microprocessore, ideale per diverse applicazioni di miscelazione, quali studi di solubilità e procedure di estrazio...
UOM: 1 * 1 pezzi
Riduzione degli sprechi
Codice catalogo: (442-1184)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 25002982
Codice articolo locale: IKAA25002982
Descrizione: Agitatore per laboratorio piatto con display digitale e ampia piattaforma. Funzionamento continuo anche in presenza di carichi estremi. Adatto per con...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IKA
Descrizione: Agitatori piatti e compatti con regolazione elettronica della velocità e timer. Il modello Control è dotato di interfaccia RS232/analogica, posizionam...
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Gli agitatori Promax prevedono un movimento monodimensionale in avanti e indietro per una miscelazione vigorosa di matracci e imbuti separatori in app...
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
Descrizione: Agitatori con moto alternato, adatti per un funzionamento in continuo o con timer. Vassoio universale opzionale per massimo 5 pinze per matracci da 10...
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
Descrizione: Agitatori da banco con moto tridimensionale adatti per funzionamento in continuo e per carichi fino a 30 kg. Vassoio universale per massimo 11 pi...
Codice catalogo: (444-9120)
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
Codice articolo fornitore: 6115000
Codice articolo locale: BUHL6115000
Descrizione: Agitatore per laboratorio, dotato di funzione per passare dal moto orbitale a tridimensionale senza l'uso di strumenti. Agitatore robusto, esente da m...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (444-9422)
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
Codice articolo fornitore: 6112000
Codice articolo locale: BUHL6112000
Descrizione: Agitatore a scuotimento orizzontale esclusivamente per l'uso come unità verticali. Gli agitatori sono stati progettati per funzionamento continuo, pos...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (OHAU30391830)
Fornitore: OHAUS
Codice articolo fornitore: 30391830
Codice articolo locale: OHAU30391830
Descrizione: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (STUA51901-02)
Fornitore: Cole Parmer
Codice articolo fornitore: 51901-02
Codice articolo locale: STUA51901-02
Descrizione: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom