Stampa…
Hai cercato: Agitatori per micropiastre, accessori
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (444-7016)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-7016
Descrizione: Ideale per applicazioni di biologia molecolare, lisi cellulare meccanica e chimica, miscelazione di campioni di tessuto, miscelazione di sospensioni c...
UOM: 1 * 1 pezzi
Riduzione degli sprechi
Codice catalogo: (444-0270)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0270
Descrizione: Agitatore per micropiastre con controllo a microprocessore che può contenere due o quattro micropiastre, piastre a pozzetti profondi o due rack per mi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Riduzione degli sprechi
Codice catalogo: (444-0041)
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Codice articolo fornitore: PMS-1000I
Codice articolo locale: GRANPMS-1000I
Descrizione: Agitatore per micropiastre compatto con un'agitazione affidabile e controllata per micropiastre da 96 e 384 pozzetti con timer digitale facile da impo...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (444-0024)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 3208000
Codice articolo locale: IKAA3208000
Descrizione: L'agitatore per micropiastre con controllo elettronico mantiene costante la velocità impostata mediante la comparazione della velocità nominale/effett...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Per una miscelazione vigorosa di piastre per microtitolazione. L'orbita di vibrazione di 1,5 mm garantisce l'assenza di fuoriuscita anche con rec...
Codice catalogo: (SCIISI-4102)
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Codice articolo fornitore: SI-4102
Codice articolo locale: SCIISI-4102
Descrizione: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (444-9441)
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
Codice articolo fornitore: 6110000
Codice articolo locale: BUHL6110000
Descrizione: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
Descrizione: Agitatore per micropiastre di capacità elevata con movimento orbitale ad alta velocità. Il modello TiMix 5 è analogico, il TiMix 5 control è dotato di...
Codice catalogo: (EPPE5353000.510)
Fornitore: EPPENDORF
Codice articolo fornitore: 5353000.510
Codice articolo locale: EPPE5353000.510
Descrizione: Agitatore innovativo, flessibile e compatto, progettato specificamente per miscelare piccoli volumi in piastre e provette di diversi formati. I movime...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Codice catalogo: (STUA79520-22)
Fornitore: Cole Parmer
Codice articolo fornitore: 79520-22
Codice articolo locale: STUA79520-22
Descrizione: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: H + P LABORTECHNIK
Descrizione: Agitatori ultrapiatti per micropiastre con trascinamento VARIOMAG, facilmente integrabili nei sistemi robotizzati. Il Monoshake è un agitatore a contr...
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descrizione: The high speed and small vortexing orbit of the mixers produces a true vortexing action so samples in each well of the microplate are mixed efficientl...
Fornitore: BOEKEL SCIENTIFIC
Descrizione: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Provides a fast-mixing action in a tight orbit.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom