Stampa…
Hai cercato: Agitatori
225  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"225"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (444-2915)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-2915
Descrizione: Agitatore digitale con controllo a microprocessore, ideale per applicazioni di miscelazione con carichi pesanti, ad esempio colture cellulari, studi d...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The VWR® Standard microplate vortex mixer is a variable speed analogue unit with high speed and small orbit for effectively mixing microplates. The VW...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ra...
Riduzione degli sprechi
Fornitore: HAVER & BOECKER
Descrizione: La serie EML 200 comprende 3 diversi tipi di unità. Tutti i modelli sono adatti per setacci Ø 50 - 203 mm, con carico massimo del campi...
New Product
Codice catalogo: (444-0004)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0004
Descrizione: Agitatore vortex adatto per contenitori singoli piccoli fino a 30 mm di diametro, ad esempio provette, provette da centrifuga e microprovette. L'invol...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (444-0274)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0274
Descrizione: Mini agitatore di incubazione con controllo a microprocessore, ideale per sospensioni batteriche, ibridazioni, colorazione e decolorazione, studi sul ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Riduzione degli sprechi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Incubatori con agitazione a ingombro ridotto. Unità compatte dal design impilabile e con range di temperatura esteso, che rende i modelli ILS 4 e ILS ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® incubating/refrigerating 5000I/5000IR orbital shakers are designed for a variety of shaking and incubating applications, such as cell culture, so...
Fornitore: HAVER & BOECKER
Descrizione: I modelli delle serie Setacciatori elettromagnetici per analisi sono ideali per l'analisi con azione setacciante tridimensionale ottimale. La funzion...
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ergonomic mini vortex mixers with features to suit different applications, these compact units provide optimum comfort and minimal stress.
Riduzione degli sprechi
Codice catalogo: (444-1372)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-1372
Descrizione: Questo miscelatore a vortice combina l'elettronica all'avanguardia con design e comfort. Avvia l'azione del vortex semplicemente premendo sul supporto...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Progettato per contenere più provette, rack per provette, fiale o cilindri. L'azione vorticosa viene creata fissando la parte superiore della nave in ...
Codice catalogo: (444-7084)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-7084
Descrizione: Progettato per una varietà di applicazioni di agitazione come colture cellulari, studi di solubilità, sospensioni batteriche e miscelazione generale. ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Riduzione degli sprechi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Agitatori digitali con controllo a microprocessore, ideali per applicazioni di miscelazione con carichi molto elevati e recipienti grandi, quali coltu...
Codice catalogo: (444-0759)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0759
Descrizione: L'agitatore ondulatorio rotante 3D a basso profilo offre un controllo preciso della velocità e un movimento ondulatorio tridimensionale con basso grad...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 225
no targeter for Bottom