Stampa…
Hai cercato: Campionatori ad immersione
33  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP TRASPARENTE, una pellicola di polipropilene incolore con trattamento corona.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi contenitori per campioni sono dotati di un contenitore di base con un albero in acciaio incapsulato in PTFE avvitato.
Codice catalogo: (300-0165)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB4758
Descrizione: Cylindrical probe for aseptic sampling of ice cream and similar products. The probe is completed with a special PYREX® test tube for transport of the ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (300-0163)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB4772
Descrizione: Needle sampler suitable for collecting powdered milk, flour, sand and cement in dairy, food, feed and chemical industries.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Liquid samplers designed for immersion into cans, bottles, tanks and vats.
Codice catalogo: (613-0504)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB4746
Descrizione: This large bore syringe sampler with a long needle welded to the syringe is of particular use when sampling through small openings for sampling liquid...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (300-0164)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB4760
Descrizione: Cylindrical probe for the proper sampling of frozen products packed in bulk - to be used with electrical drill - suitable for collecting frozen goods....
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Multi-sectored samplers for sampling powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The models wi...
Codice catalogo: (300-0171)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB4747
Descrizione: Piston sampler, made from chromium plated brass, sterilisable. The end of the tube is sharp for puncturing boxes, bales or bags containing soft pasty ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (300-0166)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB4757
Descrizione: Sampler probe specially designed for single samples from PE or paper bags. The needle point sampler punctures the bag with minimum damage.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Holds a wafer or a square plate.
Codice catalogo: (300-1035)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 5365-3000
Codice articolo locale: BURK5365-3000
Descrizione: Realizzata in metalli anti-scintilla (ottone). La bottiglia ha un Ø di 89 mm e un'altezza di 385 mm. Il cavo di discesa deve essere ordinato separatam...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOHLH997-03)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: H997-03
Codice articolo locale: BOHLH997-03
Descrizione: Non porous basket dipper designed for washing, rinsing or dipping solids.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Sample dipper, Dipping vessel, stainless steel AISI 304, Capacità: 1000 ml
Fornitore: COPAN
Descrizione: Delimitatori per definire l'area di campionamento. Per le superfici piatte, essi facilitano la definizione della dimensione dell'area campionabile e c...
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Campionatore a immersione per la raccolta semplice di campioni liquidi.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom