  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "campionatori-per-fluidi"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/52/18945252.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"49"
Seleziona per:
Codice catalogo: (231-0500)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI231-0500
Descrizione:   In PTFE
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BÜRKLE
Descrizione:   ProfiSampler, in alluminio, Capacità: 1000 ml
Fornitore:  BÜRKLE
Descrizione:   PP.Ideal para la toma de muestras de piscinas, depósitos, bocas de alcantarillas, aguas superficiales. Adecuado para pozos profundos y estrechos. El m...
Codice catalogo: (BURK5365-5000)
Fornitore:  BÜRKLE
Codice articolo fornitore:: 5365-5000
Codice articolo locale:: BURK5365-5000
Descrizione:   In acciaio inox V2A (1.4301). Per il campionamento di liquidi in condizioni di spazio ridotto e accesso difficile. Si può utilizzare in tubi da immers...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (231-0487)
Fornitore:  Sampling Systems
Codice articolo fornitore:: 7000S-1000
Codice articolo locale:: SAMP7000S-1000
Descrizione:   The viscous sampler is ideal for sampling creams, shampoos, soaps, honey and other semi-viscous materials. After sampling, the sampler can be complete...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BÜRKLE
Descrizione:   Il pratico kit, fornito completo di custodia per il trasporto, combina il LiquiSampler e il ViscoSampler con pratici accessori. Modelli in PP o PTFE/F...
Fornitore:  DWK Life Sciences (WHEATON®)
Descrizione:   Uniquely designed top spin bar and bottom valve plate mechanism provides a positive seal for sample retention along with greater control for releasing...
Fornitore:  BÜRKLE
Descrizione:   ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 49
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo