Stampa…
Hai cercato: Campionatori
215  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"215"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Fornitore: Merck
Descrizione: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Fornitore: Merck
Descrizione: HEPA H13 filter, 74 mm, —
Codice catalogo: (1.17328.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.17328.0001
Codice articolo locale: MERC1.17328.0001
Descrizione: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Merck
Descrizione: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Codice catalogo: (1.09227.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09227.0001
Codice articolo locale: MERC1.09227.0001
Descrizione: Campionatori d'aria, MAS-100 Eco®, Testa di campionamento: Perforated aluminium lid with 400 holes
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: La testa di campionamento è sterilizzabile e regolabile per il campionamento in orizzontale.
Fornitore: Merck
Descrizione: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Codice catalogo: (24865.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 24865
Codice articolo locale: SUPL24865
Descrizione: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 Cad.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP TRASPARENTE, una pellicola di polipropilene incolore con trattamento corona.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: SAS Super Pinocchio CR è un campionatore compatto microbiologico a impatto progettato per testare la qualità dell'aria compressa e dei gas utilizzati ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The SAS instrument control unit is placed outside and connected to the aspirating head using a simple electrical connection. All possible typical cont...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: SAS Pinocchio Super II è un campionatore microbico a impatto per analizzare la qualità microbiologica di aria e gas compressi utilizzati in camere bia...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Multi-sectored samplers for sampling powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The models wi...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: SAS Super IAQ offre la medesima efficienza, come attestato dai test di campionamento condotti dal CAMR-UK (Center for Applied Microbiology & Research)...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 215
no targeter for Bottom