  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
agitatori-a-rulli
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/46/18989746.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Seleziona per:
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   Agitatore a rullo, Production R2P with bottom drive, 152 mm deck spacing, EU-plug, 11 decks, 55 bottle positions
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   This standard cell production roller culture apparatus allows flexibility for scale-up and production of monolayer cell cultures in standard roller bo...
Fornitore:  DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore:: W348923-C
Codice articolo locale:: WHEAW348923-C
Descrizione:   Il sistema di coltura a rulli da banco per mini-bottiglie è progettato per la miscelazione e l'agitazione su scala ridotta per bottiglie troppo piccol...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore:: W348924-C
Codice articolo locale:: WHEAW348924-C
Descrizione:   Attrezzatura per coltura a rulli tradizionale, progettata per ruotare contenitori con diametro di 108 - 121 mm e lunghezza di 290 mm.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BELLCO GLASS INC.
Descrizione:   Agitatore a rullo, Modular with all-position drive, stand-by drive and alarm, 45 bottles (8 decks)
Fornitore:  BELLCO GLASS INC.
Descrizione:   Agitatore a rullo, Modular, 25 bottles (4 decks)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6