Stampa…
Frigoriferi da laboratorio MediLine, anti-scintilla con certificazione ATEX
Fornitore: Liebherr
Mediline
471-1048EA 2230 EUR
471-1048 471-1049 471-1046 471-1047 471-1075
Frigoriferi da laboratorio MediLine, anti-scintilla con certificazione ATEX
Refrigeratori
Frigoriferi anti-scintilla MediLine certificati ATEX con interni anti-esplosione e raffreddamento statico. Per la conservazione di materiali infiammabili.
  • Regolatore di temperatura esterno
  • Sportello bloccabile e reversibile
  • Scongelamento automatico con scomparto di scarico per acqua di sbrinamento (scarico manuale)
Intervallo di temperatura: da +1 a +15°C
Certificazioni: Tutti i frigoriferi Liebherr con protezione antideflagrante del vano interno vengono collaudati in conformità alla direttiva ATEX. Protezione interna antideflagrante nA (zona 2) per i gas, conformi alle norme di sicurezza previste per i materiali di categoria 3G. Ideali per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili.