Stampa…
Hai cercato: Refrigeratori
40  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Questi frigoriferi da laboratorio MediLine dotati di funzione comfort controller, forniscono il massimo spazio di conservazione su un ingombro di 60 c...
Codice catalogo: (LIEBCNP4813)
Fornitore: Liebherr
Codice articolo fornitore: CNP4813
Codice articolo locale: LIEBCNP4813
Descrizione: NoFrost fridge-freezers provides rapid, fan-assisted, frost-free freezing for the safe, long-term storage of food.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Frigoriferi commerciali con raffreddamento ad aria forzata; la ventilazione si arresta all'apertura della porta.
Fornitore: Liebherr
Descrizione: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
Codice catalogo: (LIEBMRFVD4011)
Fornitore: Liebherr
Codice articolo fornitore: MRFVD4011
Codice articolo locale: LIEBMRFVD4011
Descrizione: Digital temperature display: Maintenance free and accurate - easily take accurate temperature readings of the set temperature using the digital temper...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Upright general use refrigerators.
Codice catalogo: (LIEBCTP3016)
Fornitore: Liebherr
Codice articolo fornitore: CTP3016
Codice articolo locale: LIEBCTP3016
Descrizione: These combined fridge freezers with SmartFrost technology freezes food faster and reduces ice build-up, making defrosting simpler and quicker. It also...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Range di temperatura: 0...-6 °C
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Glass/steel door refrigerators, Performance series with ceiling lighting and perfection series with vertical LED lighting provides optimal illuminatio...
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Frigoriferi per farmacie appositamente progettati per la conservazione sicura di prodotti farmaceutici in conformità con lo standard DIN 58345. C...
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Refrigerators designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant ...
Fornitore: Liebherr
Descrizione: Ultra-efficient pharmaceutical refrigerators have been designed for the particular requirements with their dynamic cooling system, highly effective in...
Fornitore: Liebherr
Descrizione: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
Codice catalogo: (471-1014)
Fornitore: Liebherr
Codice articolo fornitore: TX1021
Codice articolo locale: LIEBTX1021
Descrizione: Table top refrigerators for general use.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (LIEBGKPV1470001)
Fornitore: Liebherr
Codice articolo fornitore: GKPV1470001
Codice articolo locale: LIEBGKPV1470001
Descrizione: Liebherr provides the outstanding quality of its refrigeration systems through expertise derived from decades of experience in the refrigeration techn...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (471-0485)
Fornitore: Liebherr
Codice articolo fornitore: LKUEXV1610
Codice articolo locale: LIEBLKUEXV1610
Descrizione: Questi frigoriferi da laboratorio MediLine antideflagranti sono caratterizzati da raffreddamento ad aria forzata con sistema di controllo elettronico ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom