Stampa…
Hai cercato: Rifrattometri da banco
16  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Codice catalogo: (635-0480)
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Codice articolo fornitore: 44-501
Codice articolo locale: BELL44-501
Descrizione: L'Abbe 5 è un rifrattometro economico ideale per le scuole e laboratori in cui sono richieste misure di differenti indici di rifrazione o in cui la di...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Codice catalogo: (BELL19-20)
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Codice articolo fornitore: 19-20
Codice articolo locale: BELL19-20
Descrizione: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Fornitore: ATAGO
Descrizione: These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Fornitore: ATAGO
Descrizione: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Fornitore: ATAGO
Descrizione: I modelli RX-5000α sono rifrattometri digitali automatici, i quali sono in grado di stabilire internamente la temperatura di misurazione e di misurare...
Fornitore: ATAGO
Descrizione: The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Codice catalogo: (ATAG3921)
Fornitore: ATAGO
Codice articolo fornitore: 3921
Codice articolo locale: ATAG3921
Descrizione: The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high acc...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ATAGO
Descrizione: Accurate digital refractometers featuring intuitive colour touch screen technology makes the RX-i range easy to use and navigate around the operating ...
Codice catalogo: (635-0397)
Fornitore: ATAGO
Codice articolo fornitore: 3263
Codice articolo locale: ATAG3263
Descrizione: I modelli RX-9000α sono rifrattometri digitali automatici, i quali sono in grado di stabilire internamente la temperatura di misurazione e di misurare...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ATAG3150)
Fornitore: ATAGO
Codice articolo fornitore: 3150
Codice articolo locale: ATAG3150
Descrizione: This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (635-0148)
Fornitore: ATAGO
Codice articolo fornitore: 3262
Codice articolo locale: ATAG3262
Descrizione: I modelli RX-7000α sono rifrattometri digitali automatici, i quali sono in grado di stabilire internamente la temperatura di misurazione e di misurare...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom