Stampa…
Hai cercato: Rifrattometri
55  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rifrattometri semplici da utilizzare, per risultati precisi e accurati con compensazione automatica della temperatura (ATC).
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: La serie Eclipse combina qualità ottica e design ergonomico, rendendoli adatti ad un'ampia gamma di applicazioni di controllo qualità e di processo, i...
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Descrizione: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Codice catalogo: (635-0480)
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Codice articolo fornitore: 44-501
Codice articolo locale: BELL44-501
Descrizione: L'Abbe 5 è un rifrattometro economico ideale per le scuole e laboratori in cui sono richieste misure di differenti indici di rifrazione o in cui la di...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (635-0832)
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Codice articolo fornitore: 38-01
Codice articolo locale: BELL38-01
Descrizione: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELL19-20)
Fornitore: BELLINGHAM & STANLEY
Codice articolo fornitore: 19-20
Codice articolo locale: BELL19-20
Descrizione: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: ATAGO
Descrizione: Rifrattometro manuale, Scala: Salinità, NaCl% , Range di misura: 0 - 100% per ml salinity of seawater, Precisione: ±2%
Fornitore: ATAGO
Descrizione: Sugar scales pocket instruments delivering rapid results.
Fornitore: ATAGO
Descrizione: These portable refractometers are designed to deliver rapid results.
Fornitore: ATAGO
Descrizione: Rifrattometro manuale, MASTER, Scala: Brix, Range di misura: 0 - 53 °Brix, Risoluzione: 0,5
Fornitore: ATAGO
Descrizione: La serie MASTER di rifrattometri portatili fornisce un vasto assortimento di strumenti facili da utilizzare per un'ampia gamma di applicazioni. Il des...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom