Stampa…
Hai cercato: Pompe a tamburo
94  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"94"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Merck offers a broad variety of withdrawal systems that are tailor-made for barrels and drums. They are designed to ensure safe, easy and efficient so...
Codice catalogo: (99901.010)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC99901.010
Descrizione: Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for VWR® returnable 10 L stainless steel barrels.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (99907.010)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC99907.010
Descrizione: Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (99901.030)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC99901.030
Descrizione: Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for VWR® returnable 30 L stainless steel barrels.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (99907.030)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC99907.030
Descrizione: Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (99900.001)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC99900.001
Descrizione: Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for VWR® returnable 10 and 30 L stainless steel barrels.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MFLX07571-02)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA07571-02
Descrizione: Sample depths down to 7.9 meters (26 feet).
UOM: 1 * 1 pezzi
CE Compliant CSA Certified UL Listed
Fornitore: KNF
Descrizione: These diaphragm liquid pumps work quietly and with little vibration to pump neutral and aggressive liquids. Application: Transferring liquids.
Fornitore: KNF
Descrizione: Pompa di dosaggio semplice, compatta e user friendly.
Applicazione: misurazione dei liquidi.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: A bomba alimentada por unidade de alimentação elétrica, EnergyOne, possui um novo sistema híbrido exclusivo completamente flexível e independente do c...
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: These drum pumps are suitable for highly aggressive acids and alkalis, such as sulphuric acid, nitric acid, hydrofluoric acid, sodium hypochlorite and...
Codice catalogo: (BURK5763-0100)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 5763-0100
Codice articolo locale: BURK5763-0100
Descrizione: Barrel pump is used for light viscous mineral oil products such as diesel, fuel oil, hydraulic fluid, machinery, motor oil and many more.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Gas tight barrel pump with flexible discharge hose for filling off in to large canisters and containers.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Pompe per fusti, in PP, con tubo di scarico rigido o flessibile in PVC con rubinetto. Decantazione facile e veloce di liquidi prelevati da fusti, tani...
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Pompa per fusti, Pompa a pedale, tubo flessibile di erogazione con rubinetto, Materiale: PP/PVC, Portata: 5 l/min, Profondità d'immersione: 700 mm, Ø tubo: 12 mm
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Barrel pump, made of stainless steel AISI 304 (1.4301), suitable for filling combustible and easily flammable liquids. It can conduct electricity and,...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 94
no targeter for Bottom