  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
pompe
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/94/18989694.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"209"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Pompa per fusti, Sistema di prelievo per recipienti, A
Codice catalogo: (181-0067)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI181-0067
Descrizione:   Pompe a membrana a testata unica, con funzionamento a secco, per un'ampia gamma di applicazioni in laboratorio. Aspirazione, compressione ed evacuazio...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   VCP 80 e VCP 130 possono essere utilizzati come pompe da vuoto e a pressione. Adatte per applicazioni con vuoto in cui non è richiesta la resistenza a...
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI181-0094
Descrizione:   Pompe a membrana a doppia testata per funzionamento a secco con sistema self-drying integrato, per lo scarico automatico della condensa. Questa pompa ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI181-0310
Descrizione:   Il VP 220 fornisce una potente vuoto necessario per evaporatori più esigenti senza l'utilizzo di pompe dell'olio. VP 220 è dotato di funzioni avanzate...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (181-0071)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI181-0071
Descrizione:   Pompe a membrana a doppia testata, con funzionamento a secco, per applicazioni da laboratorio. Vengono utilizzate per trasportare, generare il vuoto e...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI181-0311
Descrizione:   Il autoregolante sistema per vuoto VP 10 resistente agli agenti chimici è particolarmente adatto per distillazione sotto vuoto. Il sistema della pompa...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le pompe peristaltiche VWR FASTLoad assicurano portate estremamente precise e ripetibili, da 0,8 ml/min a 1312 ml/min.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 209
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo