Stampa…
Hai cercato: Purificazione proteine
294  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"294"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (61768-1ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 61768-1ML
Codice articolo locale: SUPL61768-1ML
Descrizione: 50% aqueous suspension in 1 M NaCl.
UOM: 1 * 1 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Terreni a base di silice usati per la purificazione di proteine basate sull'idrofobicità differenziale indotta dal sale. La modalità mista fornisce un...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Le piastre J.T.Baker® BAKERBOND® per l’estrazione di liquidi supportati (SLE) sono un'alternativa ideale e più veloce ai tradizionali metodi di estraz...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Le piastre di precipitazione delle proteine J.T.Baker® BAKERBOND® consentono una rapida rimozione delle proteine dai campioni biologici.
Fornitore: Avantor
Descrizione: The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin offers superior dynamic binding capacity with excellent alkaline stability ...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: For the rapid purification of soluble, 6X His or GST tagged proteins.
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Nickel chelating resin, 3 ml spin column
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Sulphhydryl coupling resin
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: The SpinOUT™ GT-100, GT-600 and GT-1200 columns are versatile, spin format columns for the desalting and buffer exchange of protein solutions ranging ...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Glutathione resin
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Descrizione: Protein G peroxidase conjugated
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Protein proteomic control, animal cells, 2×2 mg
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Concanavalin A (Con A) agarose consists of Con A coupled to 6% agarose by the cyanogen bromide method. Con A is a tetrameric metalloprotein lectin iso...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Cobalt chelating resin, for the purification of 6X His proteins
Fornitore: AGILENT
Descrizione: Starter reagent kit for multiple affinity removal LC columns.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 294
no targeter for Bottom