  • Parametri
    • Articoli in magazzino (155)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Pipette monocanale
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le pipette EHP (Ergonomic High Performance) offrono accuratezza e precisione. Le caratteristiche ergonomiche assicurano un pipettaggio comodo anche in...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le pipette Standard Line offrono leggerezza, accuratezza e precisione. Le caratteristiche ergonomiche, come la forma profilata del manico e il sistema...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Pipette VWR ad altissime prestazioni per massima accuratezza e precisione, con design ergonomico collaudato, incredibilmente leggere e di lunga durata...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Pipetta, monocanale, VWR®, Volume fisso, 100 µl, Accuratezza: ±0,8 %, Imprecisione: 0,3 %, Per puntali: 200 µl
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le pipette uniscono accuratezza, precisione e robustezza a un design ergonomico avanzato.
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-1021
Descrizione:   Pipette a cuscinetto d'aria precalibrata per il pipettaggio dello stesso liquido in due passaggi, rispettivamente di 1 e 0,1 ml. Alternativa ideale al...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (613-0400)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI613-0400
Descrizione:   Pipette leggere ed ergonomiche: permettono di alleviare lo sforzo della mano durante pipettaggi ripetuti. Sono dotate di pistone motorizzato con motor...
UOM:  1 * 1 pezzi
Non più disponibile
Fornitore:  Brand
Descrizione:   Ideali per applicazioni da laboratorio che richiedono i più elevati standard di precisione. Le pipette 0,1 - 1 µl Transferpette® S assicurano il più a...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI