Stampa…
Hai cercato: Pipette ripetitive
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il sistema Stepper insieme ai puntali per dispenser VWR® è una soluzione collaudata ideale per la gamma completa di volumi d'erogazione da 1 a 5000 μl...
Codice catalogo: (613-2169)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI613-2169
Descrizione: Pipetta ideata per l'erogazione di fluidi contaminati e liquidi volatili. L'esclusiva capacità di alloggiare puntali per dispenser con stantuffo evita...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: Repetitive pipettes are the first choice when it comes to efficient dispensing of long series. Positive displacement pipettes are often the right solu...
Produzione a basso impatto
Codice catalogo: (612-3858)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 705110
Codice articolo locale: BRND705110
Descrizione: Dispensatore a siringa manuale, ergonomico e preciso per il dosaggio in serie estremamente preciso. Con un solo riempimento e senza ricariche, i punta...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SOCOREX ISBA
Descrizione: Handheld microdispenser intended for repeated distribution of microliter volumes. Three models cover the range from 5 to 1000 µl.
Fornitore: EPPENDORF
Descrizione: Questa pipetta consente il pipettaggio preciso da 1 μl a 50 ml e semplifica e velocizza serie di pipettaggio lunghe. La possibilità di dispe...
Codice catalogo: (612-7810)
Fornitore: GILSON
Codice articolo fornitore: F164001
Codice articolo locale: GILSF164001
Descrizione: DISTRIMAN® is a positive-displacement, continuously adjustable repeater-pipette to simplify multiple dispensing when used with Gilson DISTRITIP® syrin...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EPPENDORF
Descrizione: Dispensatore manuale, progettato per la massima semplicità di utilizzo, precisione e flessibilità in termini di selezione del volume e sostituzione de...
Codice catalogo: (612-7310)
Fornitore: EPPENDORF
Codice articolo fornitore: 4720000.011
Codice articolo locale: EPPE4720000.011
Descrizione: Dispensatore a siringa a volume regolabile in continuo con incrementi di 10 µl, per una dispensazione volumetrica di precisione fino a 10 ml. Permette...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: This dependable, self-filling pipetting aid is designed for speed, ease, and convenience and is offered in two models.
Fornitore: Corning
Descrizione: The Corning® Step-R™ Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosi...
Fornitore: DRUMMOND
Descrizione: Positive displacement microdispensers with direct digital setting and readout for fractional microliters.
Fornitore: DRUMMOND
Descrizione: Dialamatic microdispensers with Borosilicate glass bores with stainless steel plungers (PTFE tips on all plungers 25 μl or larger).
Codice catalogo: (SOCO416.5000)
Fornitore: SOCOREX ISBA
Codice articolo fornitore: 416.5000
Codice articolo locale: SOCO416.5000
Descrizione: Adjustable pipette intended for reliable dispensing and high performance results. Selected materials offer outstanding shock resistance and compact sh...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (DRUM3-000-203)
Fornitore: DRUMMOND
Codice articolo fornitore: 3-000-203
Codice articolo locale: DRUM3-000-203
Descrizione: This variable volume micro dispenser is engineered to overcome sample delivery problems typical of DNA sequencing operations.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom