Stampa…
Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, Transferpette® S -8/-12
Fornitore: Brand
Transferpette®
613-3702EA 681 EUR
613-3702 613-3706 613-3709 613-3707 613-3708
Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, Transferpette® S -8/-12
Pipette Pipette automatiche
Le pipette multicanale Transferpette® S -8/-12 sono le pipette manuali ideali per le applicazioni di laboratorio più impegnative, con tutte le caratteristiche richieste dagli operatori del settore life-science per il pipettaggio in micropiastre a 96 e 384 pozzetti.
  • Poggiadita ergonomico per una comoda presa, sia con la mano destra che con la mano sinistra; pulsante di pipettaggio centrale e sistema indipendente di espulsione del puntale; manovrabili con una sola mano senza cambiare posizione
  • Display del volume a 4 cifre di facile lettura, per una visualizzazione altamente precisa
  • Tecnica Easy Calibration, che offre una calibrazione rapida senza strumenti e un'indicazione chiara in caso di regolazione delle pipette con le impostazioni di fabbrica
  • Imboccature e chiusure sostituibili per semplificare la manutenzione e aumentare la durata operativa dello strumento; pistoni resistenti alla corrosione
  • Con codice colore per una facile selezione del puntale
  • Completamente autoclavabili
Compatibili con i puntali più comuni. Grazie all'utilizzo di nuovi materiali innovativi, le Transferpette® S-8 e S-12 sono pipette multicanale leggerissime ma al tempo stesso robuste, con un alto grado di accuratezza e precisione.
Informazioni per l'ordine: Transferpette® S -8 o Transferpette® S -12 sono fornite di certificato di prestazione, 1 Tip-Box N contenente puntali BRAND®, 1 unità di ricarica Tip-Rack, 1 supporto per rack/da parete, 1 contenitore per reattivo, 1 set di anelli di tenuta in FKM (gomma fluorurata) e olio di silicio.