Stampa…
Forni per ibridazione, Techne® HB-1D e HB-3D
Fornitore: Cole Parmer
Techne®
TECNFHB4DDTEA 4780 EUR
TECNFHB4DDT 731-0179
Forni per ibridazione, Techne® HB-1D e HB-3D
Stufe Forni di ibridazione
Ideali per tecniche di blotting in cui RNA e DNA o le proteine sono immobilizzate su filtri in nylon o in nitrocellulosa. Il rilevamento della sequenza target è in genere eseguito con sonde radioattive o colorimetriche.
  • Hybrigene HB-3D:
  • Versatile a un prezzo conveniente per precisione di temperatura e eccellente uniformità
  • Hybrigene rappresenta un'alternativa compatta e impilabile all'Hybridiser HB-1D, quando gli spazi sono limitati
  • Possibilità di impilare fino a tre forni, per un minimo ingombro nel prezioso spazio del laboratorio
  • Contiene fino a 16 tubi in vetro mini o 4 tubi in vetro grandi
Hybridiser HB-1D:
Velocità di rotazione regolabile
Alta capacità, fino a 24 tubi mini o 6 tubi grandi
Ibridazioni eseguibili in un volume minimo di 5 ml
Piedini regolabili per un livellamento preciso
Sportello in vetro doppio, funzionamento silenzioso e sicuro, protezione duratura
Informazioni per l'ordine: Ampia gamma di accessori disponibili, compresi tubi mini, portaprovette, guarnizioni per alte temperature (fino a 100 °C), ripiani, piattaforme basculanti. Per ulteriori informazioni, contattare VWR.