Stampa…
Forni per ibridazione, HB-500 Minidizer
Fornitore: Analytik Jena
732-4315EA 4280 EUR
732-4315
Forni per ibridazione, HB-500 Minidizer
Stufe Forni di ibridazione
Il forno Minidizer è progettato come unità da banco personale sia compatta e portatile. È ideale per l'utilizzo nei laboratori con uno spazio limitato. Il coperchio dell'unità si apre per consentire un facile accesso al supporto girevole, anch'esso rimovibile per facilitare la sostituzione delle bottiglie.
  • Controlli accurati di temperatura e velocità di rotazione
  • Capacità di miscelazione ideale per screening di librerie di cDNA, sintesi di primer e ibridazione di acido nucleico
  • Interno in acciaio inox facile da pulire