Stampa…
Forni per ibridazione Hybaid Shake ‘n' Stack
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Hybaid
732-1835EA 5550 EUR
732-1835 732-1836
Forni per ibridazione Hybaid Shake ‘n' Stack
Stufe Forni di ibridazione
Il forno Hybaid Shake ‘n' Stack è stato progettato in modo specifico per permettere di impilare in condizioni di sicurezza fino a tre unità una sull'altra. Ogni stufa può funzionare sia con un carosello che con una piattaforma di agitazione. Una torre tripla compatta può essere impostata per svolgere tre diverse funzioni a temperature differenti. Ogni stufa può essere fornita di tutta una gamma di accessori, compreso un'ampia scelta di caroselli.
  • Multiple carousel fittings for flexible choice of consumables – able to hold up to ten 35 mm diameter hybridisation bottles or thirty 50 ml plastic tubes
  • Interchangeable carousel/shaking platform for hybridisation and washing procedures
  • Stackable format allowing better utilisation of laboratory space
  • Variable speed settings for protocol optimisation
Variable axis carousel
Variable speed carousel
Informazioni per l'ordine: Hybaid Shake 'n' Stack è fornito con o senza piattaforma di agitazione .Tutti i modelli includono un carosello per bottiglie 10X35 mm. Ogni stufa Hybaid Maxi 14 è ditata di carosello standard (35 mm) o grande (70 mm) ,1 confezione di retine,4 bottiglie grandi,4 guarnizioni per bottigglie e una pinza grande per bottiglia.
Informazioni per l'ordine: Hybaid Shake 'n' Stack is supplied with or without shaker platform. All models include ten 35 mm bottle capacity plastic carousel, adjustable feet, drip tray and manual.