Stampa…
Hai cercato: Forni di ibridazione
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (732-4301)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0031-02
Codice articolo locale: UVPA95-0031-02
Descrizione: Il forno Hybrilinker unisce le funzioni di forno per ibridazione HB-1000 alle funzioni di un crosslinker CX-2000 utilizzabili in maniera indipendente....
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (732-4315)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0330-02
Codice articolo locale: UVPA95-0330-02
Descrizione: Il forno Minidizer è progettato come unità da banco personale sia compatta e portatile. È ideale per l'utilizzo nei laboratori con uno spazio limitato...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (732-4300)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0030-02
Codice articolo locale: UVPA95-0030-02
Descrizione: Il forno per ibridazione riscalda rapidamente e può essere impilato per utilizzare al meglio lo spazio disponibile. Il controllo variabile della veloc...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (732-4316)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0340-02
Codice articolo locale: UVPA95-0340-02
Descrizione: Questo forno presenta opzioni di movimento multiple. Il forno Multidizer è dotato sia di una ruota a movimento rotazionale (nella camera inferiore) ch...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Codice catalogo: (731-0512)
Fornitore: BOEKEL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 230402-EU
Codice articolo locale: BOEI230402-EU
Descrizione: Hybridisation and wash methods vary according to application and personal choice. Boekel Scientific offers a range of hybridisation incubators with fe...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOEI240200-2EU)
Fornitore: BOEKEL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 240200-2EU
Codice articolo locale: BOEI240200-2EU
Descrizione: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (731-0501)
Fornitore: BOEKEL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 136400-EU
Codice articolo locale: BOEI136400-EU
Descrizione: The Shake ‘N’ Bake hybridisation oven is ideal for hybridising and pre hybridising membranes used in Southern and Northern blotting techniques. The ge...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom