  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "fornaci"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/48/18374048.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  NABERTHERM GMBH
Descrizione:   Grazie all'eccellente rapporto qualità/prezzo, questi forni a muffola compatti e leggeri sono ideali per numerose applicazioni in laboratorio. Le unit...
Fornitore:  NABERTHERM GMBH
Descrizione:   Questi modelli sono progettati appositamente per l'incenerimento in laboratorio. Le unità sono caratterizzate da esterni in acciaio inossidabile antir...
Fornitore:  NABERTHERM GMBH
Descrizione:   Forni elettrici a muffola ideali per attività di laboratorio quotidiane. Le unità sono caratterizzate da esterni antiruggine in acciaio inox zigrinato...
Codice catalogo: (455-0534)
Fornitore:  NABERTHERM GMBH
Codice articolo fornitore:: N02R0NBNE
Codice articolo locale:: NABEN02R0NBNE
Descrizione:   Chamber furnaces for annealing, hardening and brazing.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (NABETOP16/R)
Fornitore:  NABERTHERM GMBH
Codice articolo fornitore:: TOP16/R
Codice articolo locale:: NABETOP16/R
Descrizione:   [EN]LOADER TOP ROUND TOP 16/R 16L 1300° 1 * 1 pezzi
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  HERAEUS
Descrizione:   Fornace
Fornitore:  HERAEUS
Descrizione:   Muffle furnaces for chemical analysis, annealing loss, ashing and material testing of samples. The M 104 G model has a glazed muffle this unit is ide...
Fornitore:  THERMO BRAND
Descrizione:   I forni a muffola Thermolyne™ rappresentano la soluzione ideale di riscaldamento per diverse necessità applicative, dall'uso generico in laboratorio a...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo