Stampa…
VWR® VENTI-Line®, Forni a Convezione Forzata
Fornitore: VWR
VWR®
466-3519EA 0 EUR
466-3519
VWR® VENTI-Line®, Forni a Convezione Forzata
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
Stufe da essiccazione con circolazione di aria forzata, ideali per applicazioni di routine con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Queste stufe sono caratterizzate da ventilazione regolabile tramite tasto a cursore a regolazione manuale e condotto di scarico di Ø 50 mm sul retro dell'unità.
  • Controllore a microprocessore
  • Il timer integrato può essere impostato per la modalità continua o per il funzionamento con timer: Da 0 a 999 minuti o da 0 a 99,9 ore
  • Protezione da sovratemperatura con allarme visivo (dispositivo di sicurezza Classe 3.1)
  • Impostazione della temperatura con incrementi di 1 °C
Informazioni per l'ordine: Fornite con due ripiani cromati.