Stampa…
Hai cercato: Stufe
52  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi forni d'essiccazione sono progettate per tutte le applicazioni standard di essiccazione e tempra, oltre che per la sterilizzazione degli access...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I forni d’essiccazione DRY-Line® sono progettati per tutte le applicazioni standard d’essiccazione e di tempra, oltre che per la sterilizzazione degli...
Promo
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Comprende serie di modelli a convezione naturale con range di temperatura fino a +300 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY,...
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: The BO series is specially designed for processes in which larger sample quantities must be incinerated. Mainly used in the fields such as ashing of f...
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: Questi forni tubolari da banco compatti con controller integrati possono essere ampiamente utilizzati per molteplici processi. Dotati di un tubo di la...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Comprende serie di modelli a forzata con range di temperatura fino a +300 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY, in base all...
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: These compact tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to con...
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: Grazie al loro conveniente rapporto qualità/prezzo e all’elevata velocità di riscaldamento, questi forni a muffola compatti sono ideali per molte appl...
Codice catalogo: (732-4315)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0330-02
Codice articolo locale: UVPA95-0330-02
Descrizione: Il forno Minidizer è progettato come unità da banco personale sia compatta e portatile. È ideale per l'utilizzo nei laboratori con uno spazio limitato...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Codice catalogo: (455-1912)
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Codice articolo fornitore: LM094H1ON1GT
Codice articolo locale: NABELM094H1ON1GT
Descrizione: The LT 9/11 SKM muffle furnace is recommended for applications involving aggressive substances. The furnace has a ceramic muffle with embedded heating...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: The UF TS pass through ovens help to minimise contamination when transporting samples or components. They have an easy-to-clean interior, fast recover...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom