Il mulino MICROTRON® MB 550 è stato progettato appositamente per miscelazione, dispersione, omogeneizzazione, emulsificazione e riduzione dimensionale di materiali tagliabili. Per laboratori di analisi e ricerca.
Per laboratori di analisi e ricerca.
- Posizionamento dell'accessorio sull'unità mediante contatto magnetico
- Con messa a terra, doppio isolamento di sicurezza, con schermatura per onde radio
- Sistema di sicurezza per impedire avvii involontari e possibili lesioni personali
- Controllo elettronico della velocità
- Posizionamento dell'accessorio sull'unità mediante contatto magnetico
- Con messa a terra, doppio isolamento di sicurezza, con schermatura per onde radio
- Sistema di sicurezza per impedire avvii involontari e possibili lesioni personali
- Controllo elettronico della velocità
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Informazioni per l'ordine: unità fornita senza accessori.