Frantumatori resistenti e potenti ad alimentazione forzata progettati appositamente per la preparazione del campione di materiali duri e fragili, a lotti o in continuo. I frantumatori sono ideali per applicazioni con materiali da costruzione o in mineralogia, metallurgia, ceramica e analisi ambientale. Il campione frantumato viene raccolto in un recipiente rimovibile in acciaio inox. Funzioni di sicurezza, tra cui tramoggia antirimbalzo e freno e interruttore di sicurezza per garantire l'arresto immediato quando l'unità viene aperta.
- Rendimento elevato ed eccezionale riduzione delle dimensioni
- È possibile accedere alla camera di macinazione tramite morsetti a sgancio rapido, per pulire e sostituire le ganasce di frantumazione in modo semplice
- Impostazione continua della distanza con scala analogica per facilitare la selezione di finezza e riproducibilità
- Ganasce di frantumazione disponibili in 4 materiali
- Connettore per estrazione di polveri
Informazioni per l'ordine: Ganasce di frantumazione e piastre di usura sono disponibili anche in altri materiali. Ulteriori dettagli su richiesta.
Informazioni per l'ordine: fornito completo di ganasce di macinazione, piastre di abrasione e recipiente di raccolta in acciaio inox.
Attenzione: * A seconda del tipo di materiale in ingresso e delle configurazioni/impostazioni dello strumento