Questi mulini da laboratorio semplici da utilizzare sono stati sviluppati per macinare e omogeneizzare piccole quantità di campioni. Sono adatti per sbriciolare campioni duri e fragili, materiali soffici, elastici e fibrosi, e per disgregare cellule biologiche ed estrarre il DNA/RNA. Il modello MM 400 può inoltre essere utilizzato per la macinazione a umido e per la macinazione criogenica. Il tempo richiesto per la macinazione è molto breve e il campione viene riscaldato completamente. Le aree di applicazione sono: mineralogia, chimica e ricerca ambientale, analisi di campioni farmaceutici e biotecnologie. La disgregazione delle cellule può essere ottenuta all'interno di fiale di reazione utilizzando degli adattatori progettati appositamente per questo scopo. I mulini possono miscelare e omogeneizzare anche polveri e sospensioni in meno di un minuto.
- 2 stazioni di macinazione possono trattare 2 campioni contemporaneamente
- L'impostazione digitale del tempo di macinazione e dell'intensità di vibrazione garantiscono risultati riproducibili
- È possibile memorizzare nove combinazioni di parametri
- Le giare con coperchio a vite (fino a 50 ml, solo MM 400) consentono la macinazione a umido e la macinazione criogenica, eliminando il rischio di perdita del materiale
- Grazie al dispositivo di chiusura auto-bloccante e auto-centrante, i vasi di macinazione sono sicuri e semplici da utilizzare (MM 400)
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 30
Informazioni per l'ordine: le giare e sfere di macinazione sono disponibili in un ampia scelta di dimensioni e materiali, e devono essere ordinati separatamente.
Attenzione: * Dipende dal materiale di ingresso e dalla configurazione/impostazione dello strumento