Stampa…
Mulino da dischi vibranti, RS 200
Fornitore: Retsch
412-0195EA 5780 EUR
412-0195 412-0194 412-2533 412-0256 412-0003 412-0255 412-0258 412-2536 412-0257 412-0004 412-2920 RETS01.462.0002 RETS01.462.0266
Mulino da dischi vibranti, RS 200
Mulini
Il mulino a dischi vibranti RS 200 è adatto per la macinazione estremamente veloce, senza perdite e riproducibile di materiali medio-duri, fragili e fibrosi fino alla finezza analitica. L'RS 200 viene utilizzato principalmente per la preparazione dei campioni per l'analisi spettrale.
  • Finezza analitica in pochi secondi con un'eccellente riproducibilità
  • Potente trasmissione planare stabilizzata
  • Gestito via display con un tasto unico
  • Possibilità di memorizzare 10 programmi
  • Utensili di macinazione in 4 materiali diversi
  • IP 40
Informazioni per l'ordine: Grinding sets to be ordered separately. Grinding sets are available made of steel 1.1740 (tool steel), which are suitable for grinding without heavy-metal contamination.
Attenzione: * A seconda del tipo di materiale in ingresso
** Solo per velocità di 700 min-1