Stampa…
Mulino universale M 20
Fornitore: IKA
412-1120EA 7550 EUR
412-1120 412-1103
Mulino universale M 20
Mulini
Questo mulino con camera di macinazione in acciaio inox è adatto per la triturazione a secco di materiali duri e fragili.
  • Due camere di macinazione azionabili alternativamente con un solo gruppo motore
  • Camera di macinazione a doppia parete, raffreddabile immettendo acqua da due raccordi flessibili
  • Camera di macinazione removibile per una facile pulizia
Certificazioni: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 21
Informazioni per l'ordine: Fornito di serie con polverizzatore M 21 (412-1163). Sono disponibili diversi tipi di accessori, ordinabili separatamente.