Stampa…
Hai cercato: Illuminatori a LED
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (630-2676)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2676
Descrizione: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: L'illuminatore anulare VisiLight® R-LED 66 ring con il suo design innovativo è ideale per operazioni di illuminazione precisa. I 48 LED lumi...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le luci incidenti VisiLight® I-LED, con l'esclusivo concetto "modul-LED®", semplificano l'adattamento del colore della luce e dell'angolo del fascio a...
Codice catalogo: (631-1086)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1086
Descrizione: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-1780)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1780
Descrizione: Moduli di illuminazione di ultima generazione progettati come parti di ricambio "plug&play" estremamente semplici da installare nei microscopi esisten...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-1965)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-1965
Descrizione: LED illumination, VWR®
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-2926)
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Codice articolo fornitore: 16036
Codice articolo locale: ESCH16036
Descrizione: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Descrizione: Illuminatori a LED, Sistema Spotlight Plus, EasyLED
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Codice catalogo: (LEIM10450656)
Fornitore: LEICA MICROSYSTEMS
Codice articolo fornitore: 10450656
Codice articolo locale: LEIM10450656
Descrizione: The Leica LED3000 NVI is ideal for viewing recesses and holes, since the light falls almost vertically on the sample. In contrast to coaxial illuminat...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MOTIC
Descrizione: Lampadine per microscopio a LED, LED illumination unit, 3 W
Fornitore: MOTIC
Descrizione: Illuminatori a LED, LED module (475 nm) and filter cube
Fornitore: MOTIC
Descrizione: Epi-fluorescence attachment, rackless stage and filters for BA210 E microscope.
Fornitore: MOTIC
Descrizione: Illuminatori a LED, LED ring light, dimmable, 60T-B
Codice catalogo: (MOTI1101010100151)
Fornitore: MOTIC
Codice articolo fornitore: 1101010100151
Codice articolo locale: MOTI1101010100151
Descrizione: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom