Stampa…
Hai cercato: Illuminatori a luce fredda
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (631-1085)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1085
Descrizione: Fonte a LED da 14 W potente per luce ultra bianca (6300 K).
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assura...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Descrizione: Queste fonti di luce fredda a LED per guide per luci PURAVIS® a basso impatto ambientale azionate da un modulo a LED multipli e offrono un sistema di ...
Fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Descrizione: Professional illumination for stereo microscopy. The VisiLED product line offers modular, homogeneous, and shadow-free LED illumination for stereo mic...
Codice catalogo: (630-1528)
Fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Codice articolo fornitore: 120300
Codice articolo locale: SCOC120300
Descrizione: This compact LED cold light source for eco-friendly PURAVIS® light guides is driven by a single LED and provides a brightness equivalent to a 30 W hal...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SCOC400350)
Fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Codice articolo fornitore: 400350
Codice articolo locale: SCOC400350
Descrizione: Professional incident and darkfield illumination.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-2597)
Fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Codice articolo fornitore: 150700
Codice articolo locale: SCOC150700
Descrizione: Illuminatori a luce fredda, L×P×A: 200×286×147 mm, Peso: 4,2 kg
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom