Stampa…
Hai cercato: Microscopi
130  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"130"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Microscopi da laboratorio VisiScope 800 progettati per applicazioni di ricerca.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Choose from a range of binocular and trinocular stereo zoom microscope heads for either basic or advanced requirements.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The cordless VisiScope 260 series of microscopes include binocular stereo microscope, binocular stereo zoom and trinocular stereo zoom versions. Ideal...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il design rifinito ed ergonomico è una caratteristica fondamentale di questa serie VisiScope 200, che offre inoltre affidabilità e innovazione.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These monocular and binocular microscopes are ideal for educational purposes.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VisiScope ALC microscopes have been designed to fulfil all the requirements of an advanced biology educational laboratory.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Routine inverted fluorescence microscopes for transmitted brightfield, phase contrast (optional for IT407 FL4 and IT407 FLD4 FLD) and fluorescence obs...
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Advanced routine fluorescence microscope for transmitted brightfield and fluorescence observations with high quality IOS W-Plan or IOS W-Plan F (Semi-...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These polarising microscopes with rechargeable battery for very long outdoor operation (up to 15 hours) are ideal for educational purposes.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Microscopio, Upright, Trinocular, Brightfield microscope, VWR® VisiScope®, TL384 P, Tavolino: 150×139 mm (movement 75×33 mm), Condensatore: Abbe N.A. 1.25, with iris diaphragm, focusable and centreable, Campo chiaro, Oculari: WF 10×/20 mm, Comando coassiale macro e micro, Testa: Inclinazione a 30°, rotazione a 360°, Revolver portaobiettivi: 5 posizioni, Obiettivi: IOS N- or W-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i), Illuminazione: LED
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Microscopi per uso didattico o da laboratorio per applicazioni di routine.
Codice catalogo: (630-1943)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-1943
Descrizione: The VisiScope 350 microscopes with V-shaped Greenough optical system can be used for observations in advanced teaching, laboratories and industrial ap...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-1577)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-1577
Descrizione: Reliable microscopes for educational purposes. Particularly recommended for secondary and higher schools. SZB250 and SZT250 have a 0,7× to 4,5× zoom r...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This brightfield, phase contrast microscope is the ideal solution for fast and reliable routine inspections, especially in in vivo cell culture...
New Product
Codice catalogo: (630-2673)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2673
Descrizione: Microscopio da laboratorio e per didattica con videocamera integrata e tablet.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These monocular and binocular microscopes, with integrated camera, are ideal for educational purposes.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 130
no targeter for Bottom