Stampa…
Hai cercato: Lenti d'ingrandimento
43  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Lenti d'ingrandimento con illuminazione uniforme per applicazioni in ambito scientifico, in impianti e utilizzo sul campo.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi lenti di ingrandimento da lettura adatte ad applicazioni quotidiane.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Lenti di ingrandimento da tavolo con luce incorporata (con braccio flessibile o snodato) in vetro finemente lucidato.
Promo
Codice catalogo: (630-2181)
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Codice articolo fornitore: 1566
Codice articolo locale: ESCH1566
Descrizione: Questa lente d'ingrandimento offre un'illuminazione potente e antiabbagliamento grazie a due LED SMD. Un filtro arancione integrato preselezionabile p...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating. Ideal as a watchmaker's magnifier or gemstone magnifier.
Codice catalogo: (630-1045)
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Codice articolo fornitore: 2032
Codice articolo locale: ESCH2032
Descrizione: Aspherical PXM® light-weight lens.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-1044)
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Codice articolo fornitore: 1710910
Codice articolo locale: ESCH1710910
Descrizione: L'elevata capacità di ingrandimento di questo strumento è dovuta alle lenti leggere asferiche PXM®.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: These clip-on magnifiers are designed to provide hands-free magnification, and fit most eyeglass frames.
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: Design moderno, illuminazione a LED e lenti rivestite su entrambi i lati con rivestimento antigraffio Ceratec® per prestazioni ottimizzate.
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: Magnifiers with discrete metal frame and black matt finish for use with monocular lens components.
Codice catalogo: (ESCH155074)
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Codice articolo fornitore: 155074
Codice articolo locale: ESCH155074
Descrizione: Precision magnifiers with brightness control and removable measuring scale available with battery or mains handle with brightness control.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-1221)
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Codice articolo fornitore: 277701
Codice articolo locale: ESCH277701
Descrizione: Accessory for magnifier, varioLED, 2,5×, Ø: 132 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: These pocket magnifiers provide magnification and illumination in a credit card format.
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: These technical magnifiers can be used for every standard application.
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: Handheld magnifiers with biconvex lens.
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Descrizione: Lenti di ingrandimento caratterizzate da design moderno e corpo in PA rinforzato in fibra di vetro per immagini senza distorsioni.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom