Stampa…
Hai cercato: Luci
122  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"122"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: For use with microscope series TL534B FL.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le luci incidenti VisiLight® I-LED, con l'esclusivo concetto "modul-LED®", semplificano l'adattamento del colore della luce e dell'angolo del fascio a...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assura...
Codice catalogo: (1.13203.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.13203.0001
Codice articolo locale: MERC1.13203.0001
Descrizione: Con i terreni Fluorocult® è richiesto l'utilizzo di una lampada UV.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (1.12537.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.12537.0001
Codice articolo locale: MERC1.12537.0001
Descrizione: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: For use with microscope series IT406/407.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Dispositivi luminosi alogeni, VWR®, Lampadina alogena, 6 V/20 W
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Lampadina per microscopio, VWR®, Microscope lamp 10 W for lower light
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: L'illuminatore anulare VisiLight® R-LED 66 ring con il suo design innovativo è ideale per operazioni di illuminazione precisa. I 48 LED lumi...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Lampada spettro, Lampada alogena al tungsteno
Codice catalogo: (630-2676)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-2676
Descrizione: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (630-0858)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-0858
Descrizione: Microscope fluorescent lamp 5 W for lower light, VWR®
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-1085)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1085
Descrizione: Fonte a LED da 14 W potente per luce ultra bianca (6300 K).
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-1780)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1780
Descrizione: Moduli di illuminazione di ultima generazione progettati come parti di ricambio "plug&play" estremamente semplici da installare nei microscopi esisten...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 122
no targeter for Bottom