  • Parametri
    • Articoli in magazzino (2)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Luxmetri
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/77/18989477.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-0940
Descrizione:   Doppio display per visualizzazione in lux o candele-piede oppure differenziale in percentuale da un punto di riferimento e sorgente di luce selezionat...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione:   Luxmetri, Light meter, J-221, for longwave UV, 365 nm, with sensor, Range di misurazione: 300 - 400 nm, Sensore: built-in-sensor, Display: Attenuation screen, 5X
Codice catalogo: (SIMELU8500)
Fornitore:  TQC
Codice articolo fornitore: LU8500
Codice articolo locale: SIMELU8500
Descrizione:   LU8500 luxmeter is a digital, handheld with large LCD display.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (UVPA97-0015-02)
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 97-0015-02
Codice articolo locale: UVPA97-0015-02
Descrizione:   This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelen...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-3304)
Fornitore:  TESTO
Codice articolo fornitore: 0560.0540
Codice articolo locale: TEST0560.0540
Descrizione:   Questo luxmetro consente di misurare l'intensità luminosa. È dotato di un sensore regolato in base alla sensibilità spettrale dell'occhio. È inoltre d...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-0186)
Fornitore:  TESTO
Codice articolo fornitore: 0560.0545
Codice articolo locale: TEST0560.0545
Descrizione:   A garanzia di un'adeguata illuminazione sul luogo di lavoro, in uffici e scuole, l'intensità luminosa deve essere conforme a valori guida minimi. Cell...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6