Stampa…
Hai cercato: Camere di osservazione UV
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: La camera di osservazione C-10 è progettata per utilizzi con lampade UV compatte (da 4 W, ad esempio i modelli UVGL-15 o UVGL-25) o con lampade UV por...
Codice catalogo: (UVPA95-0020-05)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0020-05
Codice articolo locale: UVPA95-0020-05
Descrizione: The large, lightweight plastic UV Chromato-Vue® viewing cabinet C-70G is designed for examining fluorescent samples in a fully lit environment.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (UVPA95-0253-02)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0253-02
Codice articolo locale: UVPA95-0253-02
Descrizione: Camera di osservazione UV, Con due tubi UV, Chromato-Vue®, C-75, 2×15 W, 254/365 nm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (UVPA95-0257-02)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0257-02
Codice articolo locale: UVPA95-0257-02
Descrizione: Camera di osservazione UV, Chromato-Vue®, C-65, 2×8 W
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (UVPA95-0022-02)
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore: 95-0022-02
Codice articolo locale: UVPA95-0022-02
Descrizione: Camera di osservazione UV, Chromato-Vue®, C-71, 4×15 W, 365 nm
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom