Stampa…
Hai cercato: Lampade UV
25  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.13203.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.13203.0001
Codice articolo locale: MERC1.13203.0001
Descrizione: Con i terreni Fluorocult® è richiesto l'utilizzo di una lampada UV.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (1.12537.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.12537.0001
Codice articolo locale: MERC1.12537.0001
Descrizione: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Ultraviolet light is considered an ancillary disinfectant to chemical disinfectants in the healthcare environment.
Codice catalogo: (PIER95035)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 95035
Codice articolo locale: PIER95035
Descrizione: This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMELD7220)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LD7220
Codice articolo locale: SIMELD7220
Descrizione: This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMELD7290)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LD7290
Codice articolo locale: SIMELD7290
Descrizione: This UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some organi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (135-6040)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 51900912
Codice articolo locale: HERA51900912
Descrizione: Lampada UV, Opzione luce UV, installata in fabbrica
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Lampada UV, Lampada UV da banco, a onda corta, XX-20S, 20 W, 254 nm, L×P×A: 610×152×108 mm, Peso: 4,5 kg
Fornitore: CONSORT
Descrizione: Lampada UV, UV lamp with filter, UV lamp, 500×85×80 mm, 2×15 W, Intensità: 3000 µW/cm², 312 nm, L×P×A: 500×85×80 mm
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Made of durable, lightweight plastic, these compact 4 W UV lamps can be used as a handheld instrument or hands-free in combination with an optional st...
Fornitore: CAMAG
Descrizione: Lampade UV con struttura esterna, progettate principalmente per i laboratori TLC.
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Le lampade manuali UV sono utili strumenti di laboratorio per impiego universale. L'uso del supporto opzionale consente di avere le mani libere. Sono ...
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: These lamps are excellent for quick field inspection or fluorescence applications.
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Fornisce 100 W di illuminazione a onde lunghe (365 nm) ad alta intensità. Gli utilizzi includono controllo della qualità, ispezione industriale e anal...
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Lampada UV, Tre lunghezze d'onda, Lampada UV, 318×76×114 mm, 3UV™, 3UV-36, 6 W, 254/302/365 nm, L×P×A: 318×76×114 mm
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione: Select from lamps with four, six or eight watts. Models available include 254 nm shortwave, 365 nm longwave, or a combination UV wavelengths, or UV an...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom