Stampa…
Hai cercato: Incubatori refrigerati
16  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi incubatori refrigerati a compressore forniscono una gamma di temperature comprese tra 3 e 70 °C con convezione forzata dell'aria e controllo de...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Gli incubatori refrigerato, con tecnologia Peltier, sono caratterizzati da un'eccellente uniformità e stabilità di temperatura. Sono a risparmio energ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 to 100%). F...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Codice catalogo: (390-0881)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI390-0881
Descrizione: L'incubatore refrigerato digitale IL 23R con tecnologia Peltier rappresenta una soluzione compatta ed economica per applicazioni di microbiologia a te...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (390-0963)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI390-0963
Descrizione: Incubatore refrigerato INCU-Line® Tower per usi generici, a camera doppia e con ventilazione naturale. L'incubatore refrigerato digitale con tecnologi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Binder
Descrizione: Cooled Incubator, KB 400, Capacità: 400 L, Tipo di circolazione: Compressor cooling and heating elements, Range di temperatura: −5…+100 °C, Oscillazione della temperatura (tempo): ±0,1 °C @ 37 °C, Variazione della temperatura (spaziale): ±0,2 °C @ 37 °C, Carico max. per ripiano: 30 kg, Ripiani forniti (max.): 2 (15), Dimensioni interne L×P×A: 650×485×1270 mm, Dimensioni esterne L×P×A: 925×805×1950 mm, Peso: 220 kg
Fornitore: Binder
Descrizione: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Fornitore: Binder
Descrizione: Incubatore con raffreddamento a risparmio energetico progettato per l'uso in un range di temperature compreso da +4 a 100 °C. Caratterizzato da un sis...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: These cooled incubators have a refrigerated thermostat with 120 and 200 L capacity that ensures excellent connectivity, high performance in temperatur...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Sets eco standards for cultivation below room temperature: Unmatched energy efficiency, excellent heat-up, cool-down and recovery times.
Efficiente a livello energetico
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Gamma di incubatori con raffreddamento con range di temperatura da valori inferiori a 0 fino a 60 °C. Le unità garantiscono tempi di riscaldamento e r...
Fornitore: POL-EKO
Descrizione: ILP Peltier-Cooled Incubators: Eco-friendly alternative to aggregate cooled models. Innovative and green, ILP incubators use Peltier cell technology f...
Fornitore: THERMO BRAND
Descrizione: Heratherm refrigerated incubators feature Peltier technology which maintains sample integrity at temperatures from 5 to 70 °C, very low energy consump...
Codice catalogo: (471-0671)
Fornitore: PHC Corporation
Codice articolo fornitore: MIR-154-PE
Codice articolo locale: SANYMIR-154-PE
Descrizione: These cooled incubators are designed to meet a variety of advanced experimental needs, ranging from microorganism cultures and plant germination tests...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Hettich
Descrizione: La gamma di incubatori refrigerati HettCube offre funzionalità e funzioni personalizzate. La camera interna è realizzata in acciaio inox resistente ag...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom