Stampa…
Hai cercato: Incubatori CO₂
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sam...
Promo
Fornitore: Binder
Descrizione: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Fornitore: Binder
Descrizione: CO₂ Incubator, CB 170, with 30 mm Ø access port on left, Capacità: 170 L, Tipo di circolazione: Sistema con intercapedine ad aria, Range di temperatura: Ambient +4…60 °C, Oscillazione della temperatura (tempo): ±0,1 °C @ 37 °C, Variazione della temperatura (spaziale): ±0,3 °C @ 37 °C, Carico max. per ripiano: 10 kg, Ripiani forniti (max.): (3/6), Dimensioni esterne L×P×A: 680×718×870 mm, Peso: 98 kg
Fornitore: Binder
Descrizione: The durable and affordable CB-S series incubators are suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: The ICOmed series of CO₂ incubators has seamlessly welded, corrosion-resistant stainless steel chambers with rounded edges and no further installation...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: The ICO series of CO₂ incubators has seamlessly welded, corrosion-resistant stainless steel chambers with rounded edges and no further installations, ...
Codice catalogo: (390-1588)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: WI057608-C-E
Codice articolo locale: WHEAWI057608-C-E
Descrizione: Gli incubatori CO₂ WHEATON® dotati di sensore CO₂ IR sono ideali per le colture cellulari quotidiane e sono progettati per essere utilizzati con gli a...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: La serie Heracell™ VIOS è stata progettata per colture sensibili come cellule staminali e primarie in applicazioni farmaceutiche, cliniche e di ricerc...
Codice catalogo: (390-0456)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 3404
Codice articolo locale: HERA3404
Descrizione: L'incubatore a CO₂ Midi 40 è stato appositamente progettato per utenti che richiedono uno è uno strumento compatto, ideale per i laboratori con poco s...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: These CO₂ incubators embody an innovative generation of equipment offering optimum protection from contaminants. They guarantee optimum repeatability ...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Heracell Vios CR cleanroom compatible CO₂ incubators are third party-certified, suitable for use in ISO Class 5 and GMP Grade A/B environments.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Gli incubatori CO₂ serie HERAcell® i offrono condizioni di crescita stabili e accuratamente monitorate, per un'impareggiabile protezione dalla contami...
Fornitore: PHC Corporation
Descrizione: Questi incubatori mantengono una costanze azione battericida grazie alla camera interna in acciaio inox arricchita con rame inCu saFe ™, i filtri HEpA...
Codice catalogo: (390-0447)
Fornitore: PHC Corporation
Codice articolo fornitore: MCO-80IC
Codice articolo locale: SANYMCO-80IC
Descrizione: These units are designed for critical applications in pharmaceutical, biotechnology and clinical investigation. They can be used for culturing high vo...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PHC Corporation
Descrizione: Questi incubatori sono realizzati per applicazioni in campo biomedico, farmaceutico, ricerca e laboratori clinici. Offrono alte prestazioni, controllo...
Codice catalogo: (SANYMCO-230AICUVPE)
Fornitore: PHC Corporation
Codice articolo fornitore: MCO-230AICUVPE
Codice articolo locale: SANYMCO-230AICUVPE
Descrizione: These incubators offer quality in performance, maximise cell culture productivity and provide optimum results and reproducibility.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom