Stampa…
Mini incubatore, CULTURA®
Fornitore: Merck
1.13311.0001EA 420.5 EUR
1.13311.0001 1.15533.0001
Mini incubatore, CULTURA®
Incubatori Incubatori da banco compatti
Incubatore piccolo e compatto per incubazione di per terreni di coltura in slide (fino a 18) oppure di piastre pronte (fino a 12).
  • Temperatura tra 25 e 45 °C (±1 °C)
  • Sicuro ed esente da manutenzione
  • Facile da pulire
Peso: 1,1 kg.
Informazioni per l'ordine: 1 Incubatore, 1 rack multiplo e 1 termometro.