Stampa…
Hai cercato: Incubatori
61  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"61"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.13311.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.13311.0001
Codice articolo locale: MERC1.13311.0001
Descrizione: Incubatore piccolo e compatto per incubazione di per terreni di coltura in slide (fino a 18) oppure di piastre pronte (fino a 12).
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (390-0881)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI390-0881
Descrizione: L'incubatore refrigerato digitale IL 23R con tecnologia Peltier rappresenta una soluzione compatta ed economica per applicazioni di microbiologia a te...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Gli incubatori digitali IL 10, IL 23 e IL 56 sono strumenti compatti ed economicamente convenienti per applicazioni di microbiologia o ematologia. È p...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 to 100%). F...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Gli incubatori refrigerato, con tecnologia Peltier, sono caratterizzati da un'eccellente uniformità e stabilità di temperatura. Sono a risparmio energ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi incubatori refrigerati a compressore forniscono una gamma di temperature comprese tra 3 e 70 °C con convezione forzata dell'aria e controllo de...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sam...
Promo
Codice catalogo: (390-0963)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI390-0963
Descrizione: Incubatore refrigerato INCU-Line® Tower per usi generici, a camera doppia e con ventilazione naturale. L'incubatore refrigerato digitale con tecnologi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Fornitore: WTW
Descrizione: These thermostatic cabinets are available in three sizes and different variants. Suited for BOD, OECD 301F, soil respiration and anaerobic degradatio...
Fornitore: Binder
Descrizione: Cooled Incubator, KB 400, Capacità: 400 L, Tipo di circolazione: Compressor cooling and heating elements, Range di temperatura: −5…+100 °C, Oscillazione della temperatura (tempo): ±0,1 °C @ 37 °C, Variazione della temperatura (spaziale): ±0,2 °C @ 37 °C, Carico max. per ripiano: 30 kg, Ripiani forniti (max.): 2 (15), Dimensioni interne L×P×A: 650×485×1270 mm, Dimensioni esterne L×P×A: 925×805×1950 mm, Peso: 220 kg
Fornitore: Binder
Descrizione: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Fornitore: Binder
Descrizione: CO₂ Incubator, CB 170, with 30 mm Ø access port on left, Capacità: 170 L, Tipo di circolazione: Sistema con intercapedine ad aria, Range di temperatura: Ambient +4…60 °C, Oscillazione della temperatura (tempo): ±0,1 °C @ 37 °C, Variazione della temperatura (spaziale): ±0,3 °C @ 37 °C, Carico max. per ripiano: 10 kg, Ripiani forniti (max.): (3/6), Dimensioni esterne L×P×A: 680×718×870 mm, Peso: 98 kg
Fornitore: Binder
Descrizione: Gli incubatori Avantgarde.Line assicurano un’incubazione stabile e affidabile di colture per microbiologia e garantiscono risultati riproducibili per ...
Fornitore: Binder
Descrizione: Incubatore con raffreddamento a risparmio energetico progettato per l'uso in un range di temperature compreso da +4 a 100 °C. Caratterizzato da un sis...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 61
no targeter for Bottom