Stampa…
Hai cercato: Macchine per ghiaccio
3  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SCOTSMAN
Descrizione: The AF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.
Codice catalogo: (474-0132)
Fornitore: SCOTSMAN
Codice articolo fornitore: EF206
Codice articolo locale: SCOMEF206
Descrizione: The EF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF388740000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F388740000
Codice articolo locale: BELAF388740000
Descrizione: This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom