  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Igrometri
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/13/18989413.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
Seleziona per:
Codice catalogo: (620-1673)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1673
Descrizione:   Questo termometro /orologio/monitor di umidità offre tre visualizzazioni contemporanee: orario, temperatura e umidità. Sensori interni per l'uso in ca...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI628-0031
Descrizione:   Questo termoigrometro consente di visualizzare in modo continuo e simultaneo l'umidità relativa e le temperature dell'ambiente. Risposta rapida in men...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These thermo-hygrometers are ideal for routine measurements, monitoring 'round the clock', all quality control needs, and critical experimental requir...
Codice catalogo: (620-1952)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1952
Descrizione:   Questo preciso termo-igrometro con barometro è caratterizzato dalla possibilità di lettura di parametri aggiuntivi: temperatura di punto di rugiada te...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1674
Descrizione:   Termoigrometro senza fili, leggibile da massimo 30 metri (433 MHz) in grado di ricevere e visualizzare i dati da massimo tre moduli remoti. ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1586
Descrizione:   Questo termoigrometro digitale visualizza in modo continuo sia l'umidità relativa che la temperatura.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-1921)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1921
Descrizione:   Questo termoigrometro è adatto per misurazioni di routine, monitoraggio 24 ore su 24, controlli di qualità e requisiti sperimentali critici. Mostra le...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2278
Descrizione:   This instrument with internal sensor is designed for measurement of relative humidity (RH) and temperature.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 50
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping