Stampa…
Sonicatore, Sonifier®
Fornitore: Branson
142-3703EA 3965.5 EUR
BRAN159-063-676 BRAN159-063-675
Sonicatore, Sonifier®
Questi disintegratori ad ultrasuoni sono dei dispositivi di laboratorio versatili, che si adattano a numerose applicazioni: trattamento/omogeneizzazione di cellule o tessuti biologici, estrazione, emulsione, accelerazione delle reazioni, dispersione, miscele accurate e degassamento.
  • Modelli analogici con potenza regolabile per soddisfare le necessità di ogni applicazione e frequenza di sonicazione ad impulsi per minimizzare il riscaldamento di campioni termosensibili
Informazioni per l'ordine: L'alimentatore, il convertitore e la sonda di lavorazione sono forniti con tutti i modelli. I modelli S-450A sono disponibili a scelta con sonda da 12,7 mm o da 19 mm. La sonda più grande è compatibile con provette da max 500 ml. Ampia gamma di accessori da ordinare separatamente.
Attenzione: Safety Note: Never use a probe with replacement tip with low surface tension liquids.