Stampa…
Hai cercato: Omogeneizzatori
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (710-2143)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-2143
Descrizione: I VWR® Star Blender 400 Silent sono frullatori da laboratorio altamente efficienti per la preparazione di campioni solidi. Il campione, all'interno di...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il frullatore compatto e facile da usare, per volumi di campione da 50 a 400 ml, miscela in modo efficiente campioni solidi o liquidi in qualsiasi sac...
Codice catalogo: (710-0958)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB90601-A
Descrizione: Per campioni da 80 a 400ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SEWA4500/000/EU)
Fornitore: Seward (FermionX)
Codice articolo fornitore: 4500/000/EU
Codice articolo locale: SEWA4500/000/EU
Descrizione: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Fornitore: Seward (FermionX)
Descrizione: Gli omogeneizzatori da laboratorio Stomacher® consentono di miscelare e omogeneizzare un'ampia gamma di campioni da laboratorio in modo veloce e affid...
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Codice catalogo: (432-0161)
Fornitore: Seward (FermionX)
Codice articolo fornitore: 0400/001/EU
Codice articolo locale: SEWA0400/001/EU
Descrizione: Per volumi di campioni 80 to 400 ml, gli omogeneizzatori da laboratorio Stomacher® consentono di miscelare e omogeneizzare un'ampia gamma di camp...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Seward (FermionX)
Descrizione: Gli omogeneizzatori da laboratorio Stomacher® consentono di miscelare e omogeneizzare un'ampia gamma di campioni da laboratorio in modo veloce e affid...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom