Stampa…
VWR® VDI 12, Omogeneizzatore
Fornitore: VWR
VWR®
431-0125EA 1020 EUR
431-0125 431-0124 431-0109
VWR® VDI 12, Omogeneizzatore
Omogeneizzatori Omogeneizzatori manuali
Portatile, range volumetrico 0,1 - 100 ml. Omogeneizzatore portatile, ergonomico e leggero, facile da usare. Ideale per estrazione di acidi nucleici, acque reflue, sospensione e decomposizione di tessuti. L'elevata forza di taglio riduce notevolmente i tempi dell'omogeneizzazione rispetto agli omogeneizzatori convenzionali.
  • Il motore accetta elementi di dispersione VWR® e quelli di altri produttori selezionati*
  • La protezione da sovraccarico significa che il motore si spegne se si verificano condizioni di sovraccarico, garantendo la protezione del motore
  • L'accoppiamento a sgancio rapido consente di sostituire gli elementi di dispersione in modo rapido e semplice
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 30
Informazioni per l'ordine: forniti senza utensili di dispersione che devono essere ordinati separatamente.
Attenzione: * Per dettagli sugli elementi disperdenti contattare Avantor.