Stampa…
Hai cercato: Omogeneizzatori
117  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"117"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il frullatore compatto e facile da usare, per volumi di campione da 50 a 400 ml, miscela in modo efficiente campioni solidi o liquidi in qualsiasi sac...
Codice catalogo: (710-0958)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB90601-A
Descrizione: Per campioni da 80 a 400ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (432-0366)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI432-0366
Descrizione: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pestelli e microprovette realizzati in polibutilene tereftalato (PBTP) in una camera bianca di classe 10000, ISO Classe 7, M5.5. Progettato per omogen...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi omogeneizzatori compatti sono adatti per tutte le normali attività di dispersione e miscelazione intensiva. Le unità sono robuste e molto stabi...
Promo
Codice catalogo: (432-0367)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI432-0367
Descrizione: The VWR® Bead Mill homogeniser is a part of the newest generation of Bead Mill homogenisers. This economical system is specifically designed for grind...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (412-0167)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI412-0167
Descrizione: Un mulino a sfere per disintegrare piccoli volumi di campione utilizzabile anche per agitare/miscelare microprovette e micropiastre. Ampia gamma di ap...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® Bead Mill MAX è il modello di punta della linea di omogeneizzatori Bead Mill di VWR. VWR Bead Mill MAX è stato progettato per macinare, lisare o ...
Codice catalogo: (710-0953)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB90725
Descrizione: Dispersing Element, Guarnizione Johnny per lame, autoclavabile, per utilizzi con piastra di fissaggio base Steri-Blostev 12
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (710-2143)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-2143
Descrizione: I VWR® Star Blender 400 Silent sono frullatori da laboratorio altamente efficienti per la preparazione di campioni solidi. Il campione, all'interno di...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bertin Instruments
Descrizione: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Fornitore: KINEMATICA
Descrizione: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Fornitore: KINEMATICA
Descrizione: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Codice catalogo: (432-0300)
Fornitore: KINEMATICA
Codice articolo fornitore: 11010104
Codice articolo locale: KINE11010104
Descrizione: Modello con basamento, range volumetrico 0,1 ... 10000 ml. Omogeneizzatori da banco con motore potente e dal design lineare e salvaspazio, facile da m...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 117
no targeter for Bottom